Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit, human, für Amyloid beta (aggregiert)
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHB3491
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der humane aggregierte Amyloid-beta-ELISA quantifiziert Hu aggregiertes Aβ in humanen Gewebehomogenaten, ventrikulärer Flüssigkeit, CSF, Gewebekulturüberstand und gepufferter Lösung. Der Assay erkennt ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes Hu aggregiertes Aβ. Verfahrensprinzip Der humane aggregierte Aβ-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent-Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Beta-amyloid ist ein aus 40 bis 43 Aminosäuren bestehendes Peptid, das aus einem Amyloid-Vorläuferprotein und mutmaßlich einer Gamma-Sekretase abgespalten wird. Amyloid-beta (1-40) und Amyloid-beta (1-42) sind zwei große C-terminale Varianten des Amyloid-beta-Proteins, die den Großteil der Amyloid-beta-Proteine bilden. Beide Alloformen, Amyloid-beta (40) und Amyloid-beta (42), sind Hauptbestandteile der extrazellulären Plaques, die bei Alzheimer im Hirngewebe vorzufinden sind.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P05067 | |
<0,01 ng/ml | |
Biotin | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Gewebehomogenate, Überstand, Ventrikelflüssigkeit | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP | |
7.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Aggregiertes Aβ | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
0.09 bis 5.7 ng/ml | |
0.09 bis 5.7 ng/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
351 | |
4 h | |
7.4 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 100 μl; Überstand, 50 μl; Gewebehomogenat, 50 μl; Ventrikelflüssigkeit, 100 μl | |
Human | |
4 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.