Learn More
Invitrogen™ Angiopoietin 2 Human ELISA Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHC1641
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human-Angiopoietin-2 (Hu-APO2)-ELISA quantifiziert Hu-APO-2 in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-APO2. Verfahrensprinzip Der Human-APO2-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Angiopoietin-2 (ANGPT2) ist ein Antagonist von Angiopoietin 1 (ANGPT1) und endotheliale TEK Tyrosinkinase (TIE-2, TEK). Das Protein stört die vaskuläre Remodellierungsfähigkeit von ANGPT1 und kann die Apoptose von Endothelzellen induzieren. Für dieses Gen wurden drei Transkriptvarianten gefunden, die drei unterschiedliche Isoformen kodieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse O15123 | |
<6 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AGPT2, ANG2 | |
6.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Angiopoietin-2 | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
31.2 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
285 | |
3 h | |
3.8 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
3 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.