Learn More
Novex™ Novex™ AP Chemiluminescent Substrate Enhancer (Nitro Block II™)
Novex™ AP Chemilumineszenz-Substratverstärker (Nitro Block II™)
Marke: Novex™ WP20003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Der Novex™ AP Chemilumineszenz-Substrat-Enhancer besteht aus einer 20X-Lösung aus Nitro-Block-II™, die in Verbindung mit Novex™ AP Chemilumineszenz-Substrat verwendet werden soll, um die Intensität von Chemilumineszenzsignalen beim Prüfen von Blots auf Nitrocellulosemembranen zu erhöhen. Der Enhancer erzeugt eine hydrophobe Umgebung auf der Membran, die die Signalintensität erhöht und kürzere Belichtungszeiten für die Signalerfassung ermöglicht.Spezifikation
Substrate Enhancer | |
Liquid | |
1 Bottle | |
Single bottle labeled: Novex™ AP Chemiluminescent Substrate Enhancer (Nitro Block II™). Store at 4°C |
Chemiluminescent | |
Novex™ | |
Alkaline Phosphatase | |
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.