Learn More
Invitrogen™ Blotting-Filterpapier, 2,5 mm dick, 7,5 x 8,4 cm
Beschreibung
- Passt perfekt für 8,6 x 13,5 cm E-PAGE™ Gele
- Entwickelt für den Western-Transfer von Proteinen
- Stärke: 2,5 mm
- 8,6 x 13,5 cm
Die Eigenschaften eines Proteins beeinflussen seine Fähigkeit zur Bindung an Membranoberflächen.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Gelgröße | 8,6 cm x 13,5 cm |
| Transfermodus | Semi-Dry |
| Produktlinie | Novex |
| Typ | Blotting-Filterpapier |
| Membran | Membran nicht enthalten |
| Menge | 50 Blatt |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |