Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Schaf Anti-Maus IgG
Artikelnummer. 10515883
Change view
Click to view available options
Menge:
2 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10515883 2 ml 1 Stück
10077512 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10515883 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11201D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2 ml Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml)
2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Bead-Oberfläche gebundenem, affinitätsgereinigtem polyklonalem Schaf-Anti-Maus-IgG
Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG-Beads dienen als fester Träger zur einfachen und effizienten Bindung von Maus-IgGs und ihren Zielproteinen. Der polyklonale Schaf-Antikörper bindet mauseigenes IgG1, IgG2a und IgG2b und reagiert weniger stark auf mauseigenes IgG3 und IgM. Die humane Kreuzreaktivität ist minimal.
  • Schnelle und einfache Kupplung und schnelles und einfaches Isolierungsverfahren
  • Keine Säulen oder Zentrifugationsschritte erforderlich
  • Bindet die meisten Maus-IgG-Subklassen
  • Gesamter Antikörper
  • Zelltyp: Alle Zellen aller Spezies, außer Maus
  • Konzentration: 10 mg/ml
  • Für hohen Durchsatz geeignet
  • Reaktivität: Maus
  • Zielspezies: Alle Spezies, außer Maus
  • Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
  • Anpassbar an verschiedene Anwendungen
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mg/mL
Beschreibung Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads
Material Polystyrol
Inhalt und Lagerung Enthält: 2 ml Dynabeads M-280 Schaf-Anti-Maus-IgG (10 mg Beads/ml)
Lagerung: 2 °C bis 8 °C
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex, DynaMag™ Magnete
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Reaktivität Bindet Maus-IgG1, IgG2a und IgG2b. Geringe Reaktivität gegenüber Maus-IgG3 und IgM.
Menge 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinreinigung
Ziel Proteins
Typ Antikörperbeschichteter Bead
Ligandentyp Antikörper
Spezies Schaf
Format Beads in Suspension
Farbe Braun
Zertifizierung/Konformität ISO9001 and ISO13485
Kennzeichnung For Research Use Only
Gleichförmigkeit Monosized 2.8 μm (CV <5%)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.