Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Blotting Pads (reusable), 8.6 cm x 13.5 cm
Macht das Blotting von E-PAGE Gels einfacher und effizienter.
Marke: Invitrogen™ LC2101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Vorgeschnittenes Faser-Blotting-Pad
- Wiederverwendbar
- 8,6 x 13,5cm
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Blotting-Pad | |
E-PAGE™, Novex™ |
Midi | |
E-PAGE™ Gele | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.