Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ SeeBlue™ Pre-stained Standard
Entwickelt für die Verwendung mit dem E-PAGE™ Fertiggel-Elektrophoresesystem
Marke:  Invitrogen™ LC5700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Artikelnummer. 10543843
  • 259.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 500 μl (50 Anwendungen mit je 10 μl) des vorgefärbten E-PAGE™ SeeBlue Standards werden in einem Ladepuffer aus Tris-HCl, Formamid und SDS. 250 μl (50 Anwendungen mit je 5 μl) des E-PAGE™MagicMark™ ungefärbten Proteinstandards werden in einem Ladepuffer aus 125 mmol Tris-HCl (pH 6,8), 10 mmol DTT, 17,4 % Glycerin, 1 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau geliefert
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus drei blau gefärbten und zwei farbigen Banden von 21 bis 261 kDa und eignet sich für die Überwachung von Gel- und Transferläufen
  • Besteht aus fünf rekombinanten Proteinen mit einer Größe von 20 bis 220 kDa, jeweils mit einer IgG-Bindungsstelle.
  • Kann mit Coomassie™ Färbung auf den Gelen oder konjugierten Antikörpern direkt auf Western Blots nachgewiesen werden
  • Geeignet für die Bestimmung des Molekulargewichts unbekannter Proteine
  • Gel-Kompatibilität: E-PAGE
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: 500 µl (50 Anwendungen mit je 10 µl) des vorgefärbten E-PAGE SeeBlue Standards
Lagerpuffer: Tris-HCl-, Formamid- und SDS
Lagerung: 4 Monate lang stabil bei +4 °C
5
Ja
21 bis 261 kDa
E-PAGE™ Gele
E-PAGE™ Gele, SeeBlue™
Nasses Eis
Kolorimetrisch
Proteinleiter
E-PAGE Gele
3 Farben: Blau, orange, rosa
261, 173, 97, 42, 21 kDa
500 µl
E-PAGE
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.