Learn More
Invitrogen™ IFN-gamma Bovine ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KBC1231
445.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Code produit. 10661504
  • 668.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Description
Description
Der Rinder-Interferon-gamma (Bov-IFN-gamma)-ELISA ist semi-quantitativ für Bov-IFN-gamma im Plasma oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches Bov-IFNγ. Verfahrensprinzip Der Rinder-IFNγ-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IFN-gamma (Interferon-Gamma, Typ-II-Interferon) ist ein Makrophagen-Aktivierungsfaktor und ein immunes Interferon, das hauptsächlich von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen als Reaktion auf Antigene, Mitogene, Staphylococcus Enterotoxin B, Phytohämaglutanin und andere Zytokine produziert wird. IFN-gamma ist ein dimerisches Protein, das aus zwei 146-Aminosäureuntereinheiten besteht. IFN-gamma ist ein Glykoprotein, das funktionell als Homodimer mit ungefähr 45 kDa existiert. Auf SDS-PAGE erscheint IFN-gamma als Kombination von 25, 20 und 15.5 kDa kleinen Banden infolge der differenziellen Glykosylierung. Die biologische Aktivität des IFN-gamma-Homodimers ist hochgradig speziesspezifisch. Humanes IFN-gamma zeigt keine Kreuzreaktivität mit Maus. Die IFN-gamma-Funktion umfasst folgende Funktionen: antivirale Aktivität, antiproliferative Aktivität des Tumors, Induktion von MHC der Klasse I und II, Makrophagen-Aktivierung und verbesserte Immunglobulin-Sekretion durch B-Lymphozyten. IFN-gamma ist an der Zytokin-Regulierung beteiligt und wirkt auch synergistisch mit anderen Zytokinen. Die Aktivierung des IFN-gamma-Wertes erfolgt durch Bindung des IFN-gamma-Rezeptors I und II und Aktivierung des JAK-STAT-Pfades. IFN-gamma zeigt keine Homologie mit IFN-alpha oder IFN-beta, aber humanes IFN-gamma zeigt ungefähr 40 % Sequenzhomologie mit Maus-IFN-gamma. IFN-gamma wird von IL2, FGF basic, EGF hoch- und von Vitamin D3 oder DMN heruntergeregelt. IFN-gamma-Genmutationen sind mit aplastischer Anämie assoziiert.
Informations sur la commande
Versandbedingung: Trockeneis
Spécification
Spécification
Gehäuse P07353
semi-quantitativ
ELISA-Kit
Rinder-
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IFNG
2.6 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Stopplösung, Kontrollen
IFN-γ
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
semi-quantitativ
HRP
Plasma, Überstand
Kolorimetrischer Nachweis
281237
2.25 h
3 %
HRP
96 Assays
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl
Rinder-
2 Std 15 Min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats