Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IL-12p40
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KAC1561
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10344013
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA für Human-Interleukin-12-p40 (Hu-IL-12-p40) quantifiziert Hu-IL-12-p40 in Humanserum, -plasma, -pufferlösung oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Human-IL-12-p40. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-IL-12-p40 misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Erkennt natürliches und rekombinantes Human-IL-12-p40.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P29460
1,5 pg/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CLMF, CLMF2, IL-12B, IMD28, IMD29, NKSF, NKSF2
4 %
HRP
96 Assays
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Human
4 Std 30 Min
15 bis 1300 pg/ml
HRP
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrisch
3593
6.7 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Probenverdünner, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Konjugatverdünner, Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Stopplösung, Kontrollen
1.5 pg/ml
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min