Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IL-4
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KAC1281
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Der ELISA für Human-Interleukin-4 (Hu-IL-4) quantifiziert Hu-IL-4 in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-IL-4. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-IL-4 misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin-4 (IL-4) ist ein pleiotropes, immunomodulatorisches Zytokin, das von aktivierten T-Zellen produziert wird und als Ligand für den Interleukin-4-Rezeptor dient. Für IL-4 wurde das breiteste Aktionsspektrum nachgewiesen. Der Interleukin-4-Rezeptor bindet auch an IL-13, was zu vielen überlappenden Funktionen dieses Zytokins und von IL-13 beitragen kann. STAT6, ein Signalwandler und Aktivator der Transkription, hat sich bei der Vermittlung des immunregulatorischen Signals von IL-4 als wichtig erwiesen. Das IL-4-Gen, IL-3, IL-5, IL-13 und CSF2 bilden einen Zytokin-Gencluster auf Chromosom 5q. Insbesondere liegt IL-4 in unmittelbarer Nähe zu IL-13 auf dem Chromosom. Weiterhin werden das IL-4-Gen, IL-13 und IL-5 durch mehrere regulierende Elemente langer Stränge über einen 120 Kilobasen-Bereich auf dem Chromosom koordiniert. IL-4delta-2 ist eine bekannte Spleißvariante von IL-4.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P05112 | |
1,2 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BCGF-1; BCGF1; BSF-1; BSF1; IL-4 | |
3.8 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Serum (100 μl) | |
Human | |
2 Std 30 Min |
14.5 bis 1695 pg/ml | |
HRP | |
Serum | |
Kolorimetrisch | |
3565 | |
5.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Stopplösung, Kontrollen | |
2 pg/ml | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.