Learn More
Invitrogen™ Novex™ EASIA™ MMP-3 Human ELISA Kit
Quantifies protein levels of human MMP-3 in serum, plasma, supernatant, and synovial fluid.
Marke:  Invitrogen™ KAC1541
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10521105
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, controls, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Beschreibung
Beschreibung
Matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) degrades connective tissue matrix.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
NM_002422.3, NP_002413.1
Plasma, Serum, Supernatant, Synovial Fluid
Microplate Reader
3 hr.
MMP-3
matrix metallopeptidase 3
<0.1ng/mL
Colorimetric Detection
4314
Chromogen, Controls, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
96 Assays