Learn More
Invitrogen™ Osteocalcin Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KAQ1381
507.68 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 10612274
  • 668.00 € / 96 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Human-Osteocalcin-ELISA quantifiziert Hu-Osteocalcin in humanem Serum und Plasma. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Osteocalcin. Verfahrensprinzip Der Human Osteocalcin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Osteocalcin gehört zur Familie der Osteocalcin/Matrix-Gla-Proteine und macht 1 bis 2 % des gesamten Knochenproteins aus. Es bindet stark an Apatit und Calcium. Gamma-Carboxyglutamat-Rückstände werden durch Vitamin-K-abhängige Carboxylierung gebildet. Diese Rückstände sind für die Bindung von Calcium wesentlich.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P02818
0,08 ng/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
BGP,OC,OCN
4.6 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Stopplösung, Kontrollen
Osteocalcin
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
1.56 bis 75 ng/ml
HRP
Plasma, Serum
Kolorimetrischer Nachweis
632
2.5 h
3.9 %
HRP
96 Assays
Plasma, 25 μl; Serum, 25 μl
Human
2 Std 30 Min