Learn More
Invitrogen™ Eotaxin Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KAC2231
507.68 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10111203
  • 668.00 € / 96 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Der Human Eotaxin ELISA quantifiziert Hu-Eotaxin in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Eotaxin. Verfahrensprinzip Der Human Eotaxin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
AHC6054CU erkennt natürliches und rekombinantes Eotaxin.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P51671
<2,2 pg/ml
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Scya11
4.9 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Klebende Plattenabdeckungen, Standard-Verdünnungspuffer, Inkubationspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, HRP-Verdünnungsmittel, Stopplösung, Klebende Plattenabdeckungen, Stopplösung, Stopplösung
Eotaxin
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
7.8 bis 500 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrischer Nachweis
6356
3 h
4.2 %
HRP
96 Assays
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Human
3 h