Learn More
Invitrogen™ Estradiol Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 10630354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10630354 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10630354 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KAQ0621
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Anti-Östradiol, Östradiol-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen und Stopplösung.
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human-Estradiol-ELISA quantifiziert Hu-17-beta Estradiol in humanem Serum und Plasma. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-Estradiol. Verfahrensprinzip Der Human-Estradiol-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Estradiol (17-beta-Estradiol) ist ein Sexualhormon. Estradiol ist das vorherrschende Sexualhormon bei Frauen. Es ist auch bei Männern vorhanden und wird als aktives Stoffwechselprodukt von Testosteron produziert. Es stellt das Hauptöstrogen im Menschen dar. Estradiol hat nicht nur einen entscheidenden Einfluss auf die Fortpflanzungs- und Sexualfunktion, sondern auch auf andere Organe einschließlich der Knochen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 13 bis 935 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 5 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Inkubationszeit 2.5 h
Interassay-VK 6.1 %
Intraassay-VK 4.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Östradiol
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min