Learn More
Invitrogen™ Gel-Dry™ Drying Solution
Bestandteil des DryEase™ Mini-Gel-Trocknungssystems
Marke: Invitrogen™ LC4025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
Das DryEase™ Minigel-Trocknungssystem ist ein einfaches, leicht zu handhabendes Kit zur gleichmäßigen Trocknung von Gelen durch passive Verdampfung. Das Kit ermöglicht die Anbringung von Gelen auf einem Ständer zwischen zwei offenen Rahmen, sodass beide Außenflächen der Gele der Luft ausgesetzt sind. Dadurch erfolgt eine gleichmäßige Trocknung und die Rissbildung wird minimiert. Die urheberrechtlich geschützten Gel-Dry™ Trocknungslösungen modulieren die Wasserabgabe, um rissfreie Gele zu gewährleisten. Mit dem DryEase™ System werden Gele über Nacht mit gleichmäßiger Spannung an allen Stellen des Gels getrocknet und so Rissbildung vermieden. Mit dem DryEase™ System getrocknete Gele eignen sich für die Fluorographie, Densitometrie, Autoradiographie oder permanente Gellagerung.
Geltrocknung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
500 ml | |
Room Temperature | |
Novex™ |
Drying Solutions | |
Store at room temperature. |
Sicherheit und Handhabung
- Gel-Dry Drying Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.