Learn More
Invitrogen™ HGF Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KAC2211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human-Hepatozyten-Wachstumsfaktor (Hu-HGF)-ELISA quantifiziert Hu-HGF in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu HGF. Verfahrensprinzip Der Human HGF-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Hepatozyt-Wachstumsfaktor (HGF) ist ein Mitglied der Plasminogen-Unterfamilie der S1-Peptidasen. Das bei der Translation gebildete inaktive Polypeptid wird gespalten, um eine 69 kDa-Alpha-Kette und eine 34 kDa-Beta-Kette zu erzeugen. Eine Disulfid-Bindung zwischen den beiden Ketten aktiviert das HGF. HGF wird von mesenchymalen Zellen abgesondert und stimuliert Mitogenese, Zellmotilität und Matrixinvasion. HGF ist an Zellwachstum und Morphogenese in einer Vielzahl von Gewebetypen beteiligt. Beim Menschen ist HGF auf Chromosom 7 vorhanden.Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Gehäuse P14210 | |
<20 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DFNB39, F-TCFB, HPTA, SF, HGF | |
5.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
HGF | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
125 bis 8,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
3082 | |
5 h | |
4.8 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
5 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.