Learn More
Invitrogen™ Novex™ Human Ultraempfindliches Pufferreagenzien-Kit
Entwickelt für die Verwendung mit Human Ultrasensitive Magnetic Bead-Kits
Marke: Invitrogen™ LHB0003M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Waschlösung, Standard-Rekonstitutionspuffer, Assay-Verdünnungsmittel, Inkubationspuffer, Biotin-Verdünnungsmittel, Streptavidin-RPE-Konzentrat und Verdünnungsmittel, eine 96-Well-Platte mit flachem Boden und schwarzem Deckel
Spezifikation
Novex™ Human Ultrasensitive Buffer Reagent Kit | |
Human Ultrasensitive Magnetic Bead Kits | |
Sufficient for one 96-well plate |