Learn More
Invitrogen™ IL-17A Human ELISA Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KAC1591
507.68 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 10058972
  • 668.00 € / 96 Tests
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA für Human-Interleukin-17A (Hu-IL-17A) quantifiziert Hu-IL-17A in Humanserum, -plasma, -pufferlösung oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu IL-17A. Prinzip der Methode Der Human IL-17A-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) ist ein aus CD4+-T-Zellen abgeleitetes Zytokin, das Entzündungsreaktionen in Zelllinien fördert und bei rheumatoider Arthritis, Asthma, multipler Sklerose, Psoriasis und Transplantabstoßung erhöht ist. IL-17A ist ein Disulfid-gebundenes Homodimer von 32 kDa Länge, besteht aus 136 Aminosäuren und ist Teil einer Proteinfamilie von sechs Spezies (IL-17A-17F) mit Signalübertragung über den IL-17 Rezeptor (IL-17R/CDw217). Hohe Konzentrationen des IL-17A-Homodimers werden durch aktivierte CD4+ T-Zellen im peripheren Blut erzeugt, und IL-17A verbessert die Expression des intrazellulären Adhäsionsmoleküls 1 (ICAM-1) in menschlichen Fibroblasten. Insbesondere stimuliert humanes IL-17A auch Epithel-, Endothel- und fibroblastische Zellen zur Sekretion von IL-6, IL-8, G-CSF und PGE2. In Anwesenheit von humanem IL-17A können Fibroblasten die Proliferation von hämatopoetischen Vorläuferzellen von CD34+ unterstützen und die Reifung zu Neutrophilen induzieren. IL-17A von Maus, Ratte und Mensch können die IL6-Sekretion in Maus-Stromazellen induzieren, was darauf hinweist, dass alle Homologe den Mausrezeptor erkennen können. IL-17A reguliert die Aktivitäten von NF-Kappa B und Mitogen-aktivierten Proteinkinasen, stimuliert die Expression von IL-6 und Cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2) und verbessert die Produktion von Stickstoffmonoxid (NO).
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q16552
2 pg/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Ctla-8,Ctla8,IL-17,IL-17A,Il17
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Stopplösung, Kontrollen
2 pg/ml
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
15 bis 1000 pg/ml
HRP
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrisch
3605
3.7 %
HRP
96 Assays
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Human
2 Std 45 Min