Learn More
Invitrogen™ Novex IL-17 Mouse ELISA Kit
Designed to quantify protein levels of mouse IL-17 in serum, plasma, and supernatant
Marke:  Invitrogen™ KMC3021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Artikelnummer. 10034023
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, controls, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-17 (IL-17) plays an important role in bridging innate and adaptive immunity.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet ice
Spezifikation
Spezifikation
Plasma, Serum, Supernatant
16171
<5pg/mL
Interleukin 17A
Colorimetric
Chromogen, Controls, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
96 Assays
4 hr.