Learn More
Invitrogen™ IL-18 Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHC0181
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human Interleukin18 (Hu IL-18)-ELISA quantifiziert Hu IL-18 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-18. Verfahrensprinzip Der Human IL-18-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem Paar zusammenpassender Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein proinflammatorisches Zytokin. Dieses Zytokin kann die IFN-gamma-Produktion von T-Zellen induzieren. Die Kombination dieses Zytokins und des IL12 hat gezeigt, dass sie die IL4-abhängige IgE- und IgG1-Produktion hemmt und die IgG2a-Produktion von B-Zellen verbessert. IL-18-bindendes Protein kann spezifisch mit diesem Zytokin interagieren und so seine biologische Aktivität negativ regulieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse Q14116 | |
6,25 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL18 | |
7.5 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
IL-18 | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
25.6 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
3606 | |
2.5 h | |
8.3 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
2 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.