Learn More
Invitrogen™ IL-18 Mouse ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KMC0181
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Maus-Interleukin-18 (Ms-IL-18)-ELISA quantifiziert Ms-IL-18 in Mausserum, -plasma oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Ms IL-18. Verfahrensprinzip Der Mouse IL-18-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein proinflammatorisches Zytokin. Dieses Zytokin kann die IFN-gamma-Produktion von T-Zellen induzieren. Die Kombination dieses Zytokins und des IL12 hat gezeigt, dass sie die IL4-abhängige IgE- und IgG1-Produktion hemmt und die IgG2a-Produktion von B-Zellen verbessert. IL-18-bindendes Protein kann spezifisch mit diesem Zytokin interagieren und so seine biologische Aktivität negativ regulieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse P70380 | |
25 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il18 | |
5 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Chromogen, Stopplösung | |
IL-18 | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
31.2 bis 2000 pg/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
16173 | |
2.5 h | |
3.8 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Maus | |
2 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.