Learn More
Invitrogen™ Novex IL-4 Monkey ELISA Kit
Key cytokine in the immune network
Marke:  Invitrogen™ KPC0041
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 10222633
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Beschreibung
Beschreibung
The IL-4 Monkey ELISA Kit quantifies natural and recombinant monkey IL-4 in monkey serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet ice
Spezifikation
Spezifikation
Plasma, Serum, Supernatant
3565
<3pg/mL
For research use only (RUO)
Interleukin 4
Colorimetric
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
96 Assays
50 μL , 100 μL supernatant
4 hr.