Learn More
Invitrogen™ Novex IL-4 Swine ELISA Kit
Key cytokine in the immune network
508.00 € - 754.00 €
Spezifikation
Probentyp | Serum, Supernatant |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Colorimetric |
Gen-ID (Entrez) | 397225 |
Kitinhalt | Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer |
Präzision | 2pg/mL |
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10671314
|
Invitrogen™
KSC0041 |
96 Assays |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10454383
|
Invitrogen™
KSC0042 |
192 Assays |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The IL-4 Swine ELISA Kit quantifies natural and recombinant swine IL-4 in serum, buffered solution, or cell culture medium.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet ice
Spezifikation
Serum, Supernatant | |
397225 | |
2pg/mL | |
Interleukin 4 |
Colorimetric | |
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer | |
For research use only (RUO) | |
3 hr. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.