Learn More
Invitrogen™ Novex IL-6R Human ELISA Kit
Designed to quantify the levels of human soluble interleukin-6 receptor (IL-6R)
Marke:  Invitrogen™ KHR0061
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 10436673
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Beschreibung
Beschreibung
Determines levels in serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium recognizing both natural and recombinant Hu sIL-6R
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet ice
Spezifikation
Spezifikation
Plasma, Serum, Supernatant
3570
<8pg/mL
For research use only (RUO)
3 hr.
Colorimetric
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
96 Assays
Interleukin 6 receptor