Learn More
Invitrogen™ InVision™ His-Tag In-Gel Stain
Eine gebrauchsfertige Lösung, die keine Mischung, Verdünnung oder Lösungsvorbereitung erfordert
Marke:  Invitrogen™ LC6030
528.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Artikelnummer. 11569076
  • 792.00 € / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: InVision™ His-Tag In-Gel-Färbemittel wird als 1x gebrauchsfertiges Färbereagenz geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
InVision™ His-Tag In-gel Färbemittel ist ein gebrauchsfertiges, schnelles, empfindliches und hoch spezifisches Färbemittel zur Visualisierung von His-tagged Fusionsprotein-Banden direkt in einem Polyacrylamid-Gel nach der Elektrophorese.
  • Färben Sie Protein, die an oligohistidinische Sequenz fusioniert sind
  • Eliminieren Sie den Nachweis von His-markierten Proteinen beim Western Blotting direkt im Gel
  • Nachweis von Proteinbanden im Nanogrammbereich mit einem UV-Transilluminator, der mit einer Standardkamera oder einem laserbasierten Scanner ausgestattet ist
  • Visualisieren Sie Ergebnisse in weniger als 3 Stunden
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
InVision™ His-Tag In-Gel-Färbemittel wird als 1x gebrauchsfertiges Färbereagenz geliefert. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil.
Fluoreszent
In-Gel-Färbemittel für Proteine mit His-Tag
Proteine (His-getaggt)
In-Gel-Detektion
InVision His-Tag Färbemittel
InVision™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.