Learn More
Invitrogen™ InVision™ His-Tag In-Gel Staining Kit
Eine gebrauchsfertige Lösung, die keine Mischung, Verdünnung oder Lösungsvorbereitung erfordert
Marke:  Invitrogen™ LC6033
763.80 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.67000kg
Artikelnummer. 10594043
  • 1140.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: InVision™ His-Tag In-Gel-Färbemittel wird als 1x gebrauchsfertiges Färbereagenz (500 ml) geliefert. Der BenchMark™ His-tagged Proteinstandard (125 μL) ist ebenfalls im Kit enthalten.
Beschreibung
Beschreibung
Das InVision™ His-markierte In-Gel-Färbekit enthält InVision™ His-markiertes In-Gel-Färbemittel (auch separat erhältlich) sowie BenchMark™ His-markierten Protein-Standard. InVision™ His-Tag In-gel Färbemittel ist ein gebrauchsfertiges, schnelles, empfindliches und hoch spezifisches Färbemittel zur Visualisierung von His-tagged Fusionsprotein-Banden direkt in einem Polyacrylamid-Gel nach der Elektrophorese.
  • Färben Sie Protein, die an oligohistidinische Sequenz fusioniert sind
  • Eliminieren Sie von Western-Blots nachgewiesene His-markierte Proteine direkt im Gel.
  • Erkennen Sie mit dem mit einer herkömmlichen Kamera oder einem laserbasierten Scanner ausgestatteten UV-Transilluminator Proteinbanden in Mengen von Nanogramm.
  • Visualisieren Sie Ergebnisse in weniger als 3 Stunden
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
InVision™ His-Tag In-Gel Färbemittel wird als 1x gebrauchsfertiges Färbereagenz (500 ml) geliefert. Der BenchMark™ His-tagged Proteinstandard (125 µL) ist ebenfalls im Kit enthalten.
Fluoreszent
In-Gel-Färbekit für Proteine mit His-Tag
Proteine (His-getaggt)
In-Gel-Detektion
InVision His-Tag Färbemittel
InVision™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.