Learn More
Invitrogen™ Invitrolon™ PVDF/Filter Paper Sandwiches, 0.45 μm, 8.5 x 13.5 cm
Machen Sie das Blotting von E-PAGE™-Gels einfacher und effizienter
Marke: Invitrogen™ LC2007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Beschreibung
- Passt perfekt für 8,6 x 13,5 cm E-PAGE™ Gele
- Entwickelt für den Western-Transfer von Proteinen
- Porengröße: 0,45 μm
- Stärke: 2,5 mm
- Größe: 8,5 x 13,5 cm
Die Eigenschaften eines Proteins beeinflussen seine Fähigkeit zur Bindung an Membranoberflächen.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
13,5 cm | |
Sandwich | |
0,45 μm | |
Raumtemperatur | |
2,5 mm |
8,5 cm | |
PVDF | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
8,5 cm x 13,5 cm | |
Invitrolon™, Novex™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.