Learn More
Invitrogen™ Leptin Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KAC2281
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human-Leptin-ELISA quantifiziert Hu-Leptin in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Leptin. Verfahrensprinzip Der Human Leptin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Leptin ist ein langproteinhaltiges 167-Aminosäure-Hormon mit wichtigen Auswirkungen auf die Regulierung von Körpergewicht, Stoffwechsel und Fortpflanzungsfunktion. Leptin verfügt über eine Masse von ungefähr 16 kDa und kodiert durch das „obese“ (ob)-Gen. Leptin wird überwiegend durch Adipozyten exprimiert, was der Vorstellung entspricht, dass das Körpergewicht als Gesamtfettmasse im Körper wahrgenommen wird. Kleinere Mengen Leptin werden auch von Zellen im Epithel des Magens und in der Plazenta sezerniert. Leptin-Rezeptoren werden stark in Bereichen des Hypothalamus, die für die Regulierung des Körpergewichts von Bedeutung sind, sowie in T-Lymphozyten und vaskulären Endothelzellen exprimiert. Die Auswirkungen von Leptin auf das Körpergewicht werden durch Effekte auf hypothalamische Zentren vermittelt, die das Essverhalten und den Hunger, die Körpertemperatur und den Energieverbrauch steuern. Leptin ist an der Regulierung von Nahrungsaufnahme, Energieverbrauch und Adipositas durch hypothalamische Leptin-Rezeptoren beteiligt. Leptin fördert Hämatopoese, Angiogenese, Wundheilung, Entzündung, Immunreaktionen und beeinflusst die pubertale Entwicklung und das fetale Wachstum. Studien haben die Rolle von Leptin bei Adipositas, Anorexia nervosa, Insulinresistenz und Hypertonie untersucht. Leptin hat auch thermogene Wirkungen und reguliert Enzyme der Fettsäurenoxidation. Schwere erbliche Fettleibigkeit bei Nagetieren und Menschen kann durch Defekte in der Leptin-Produktion verursacht werden.Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Gehäuse P41159 | |
<3,5 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
LEPD,OB,OBS | |
4.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Leptin | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
15.6 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
3952 | |
3 h | |
3.6 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
3 h |
Sicherheit und Handhabung
- Leptin Human ELISA Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.