Learn More
Invitrogen™ Novex™ Leukotrien B4 Human ELISA-Kit
Konkurrenzfähiger Immunoassay zur Quantifizierung von LTB4 in biologischen Proben
Marke:  Invitrogen™ KHL1741
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Artikelnummer. 10627035
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Antikörper, AP-Tracer, Waschpuffer, Tris-Puffer, DEA-Puffer, pNPP-Tabletten und Plattenabdeckung.
Beschreibung
Beschreibung
LTB4 ist ein potenter Entzündungsvermittler, der durch Bindung von BLT1 an Leukozyten wirkt.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
NM_001143919.2, NM_181657.3, NP_001137391.1, NP_858043.1
Kolorimetrischer Nachweis
1241
Antibody, AP tracer, DEA buffer, Plate covers, pNPP tablets, Pre-coated plate, Standard, Tris buffer, Wash buffer
96 Assays
Plasma, Serum
Mikrotiterplatten-Lesegerät
3 h
Leukotrien B4
Leukotrien-B4-Rezeptor