Learn More
Invitrogen™ Automated Maintenance Plate (Luminex™ System)
Kompatibel mit Luminex 100 und 200 Systemen
Marke:  Invitrogen™ CN020601
247.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 10376269
  • 371.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die automatische Wartungsplatte (AMP) ermöglicht eine einfache, unbeaufsichtigte Wartung und Kalibrierung.
Zellanalyse, Immunoassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei RT
Wartungsplatte
Raumtemperatur
Luminex™
Luminex Geräte
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.