Learn More
Invitrogen™ Luminex™ Intrazelluläres Protein-Puffer-Reagenz Kit
Zur Verwendung mit intrazellulären Human-, Maus- und Ratten-Singleplex-Kits für die quantitative In-vitro-Bestimmung von Analyten in Zelllysaten und Gewebehomogenaten
Marke: Invitrogen™ LHB0002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Beinhaltet: Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Filterplatte und vollständiges Protokoll, das in Verbindung mit den ausgewählten Human, Mouse and Rat Intracellular Singleplex Bead Kits zu befolgen ist.
Benötigt : Human, Mouse or Rat Intracellular Singleplex Bead Kits
Beschreibung
Das Intracellular Protein Buffer Reagent Kit besteht aus den Reagenzien, die für die Verwendung mit Human, Mouse and Rat Intracellular Singleplex Bead Kits geeignet sind. Singleplex Bead-Kits wurden für maximale Flexibilität bei der Versuchsanordnung entwickelt, um die Messung von einem oder mehreren Analyten in Panels zu ermöglichen, die vom Forscher entwickelt wurden. Diese Reagenzien sind für die Verwendung mit den Systemen Luminex 100™/200™ und FLEXMAP 3D™ geeignet.
Luminex xMAP™ Technologie – effektives und erprobtes Analyse-Hilfsmittel
Die Human, Mouse and Rat Extracellular Singleplex Bead Kits, die zusammen mit dem Mouse or Rat Extracellular Protein Buffer Reagent Kit verwendet werden, basieren auf der xMAP™-Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Polystyrol-Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads mit unterschiedlichen, kovalent gebundenen Antikörpern können im gleichen Assay gemischt werden, wobei ein 96-Well Mikrotiterplatten-Format verwendet wird. Nach Abschluss des Sandwich-Immunassays können die Beads mit den Luminex 100/200 oder FLEXMAP 3D-Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beadfarbe (Analyt) und der Assay-Signalstärke (PE) gemessen werden. Die Human, Mouse and Rat Intracellular Singleplex Bead Kits, die mit dem Intracellular Protein Buffer Reagent Kit verwendet werden, wurden mit demselben strengen Kriterium validiert, das Luminex Assays von anderen Assays unterscheidet.
- Präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
- Vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für Spezifität und Empfindlichkeit
- Führt Assays durch und analysiert Daten in der Regel in weniger als einem Tag.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
100 Tests | |
Mensch, Maus und Ratte., Mouse, Rat | |
Cell Extracts |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.