Learn More
Invitrogen™ Luminex™ Maus oder Ratten Extrazelluläres Protein-Puffer-Reagenz Kit
Zur Verwendung mit extrazellulären Maus- und Ratten-Singleplex-Bead Kits zur quantitativen In-vitro-Bestimmung von Analyten im Serum-, Plasma- und Gewebekulturüberstand
Marke: Invitrogen™ LMB0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beinhaltet: Enthält Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Filterplatte und ein vollständiges Protokoll.
Beschreibung
Singleplex Bead-Kits wurden für maximale Flexibilität bei der Versuchsanordnung entwickelt, um die Messung von einem oder mehreren Analyten in Panels zu ermöglichen, die vom Forscher entwickelt wurden. Diese Reagenzien sind für die Verwendung mit Luminex 100™/200™ und FLEXMAP 3D-Systemen geeignet.
Luminex xMAP™ Technologie – effektives und erprobtes Analyse-Hilfsmittel
Die Mouse and Rat Extracellular Singleplex Bead Kits, die zusammen mit dem Mouse or Rat Extracellular Protein Buffer Reagent Kit verwendet werden, basieren auf der xMAP-Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Polystyrol-Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads mit unterschiedlichen, kovalent gebundenen Antikörpern können im gleichen Assay gemischt werden, wobei ein 96-Well Mikrotiterplatten-Format verwendet wird. Nach Abschluss des Sandwich-Immunassays können die Beads mit den Luminex 100/200 oder FLEXMAP 3D-Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beadfarbe (Analyt) und der Assay-Signalstärke (PE) gemessen werden.
Mehr Validierung für Vertrauen in Ihre Ergebnisse
Singleplex Bead Kits, die mit dem Mouse or Rat Extracellular Protein Buffer Reagent Kit verwendet werden, wurden mit demselben strengen Kriterium validiert, das Luminex Assays unterscheidet. Das Reagent Kit wird mit dem Assay-Protokoll geliefert, das in Verbindung mit dem ausgewählten Mouse and Rat Extracellular Singleplex Bead Kit zu befolgen ist.
- Herausragendes Leistungsverhalten: Präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
- Hohe Qualität: Vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für eine hervorragende Spezifität und Empfindlichkeit
- Schnelle und einfache Protokolle: Durchführen des Assays und Datenanalyse in der Regel in weniger als einem Tag
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
100 Tests | |
Luminex™ Geräte | |
Buffers, Complete protocol, Diluents, Filter plate, SAV concentrate, Wash solution |
Detektion mittels Fluoreszenz | |
Cell Culture Supernatant, Plasma |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.