Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Human ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant human Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium
Marke:  Invitrogen™ KHC1012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Artikelnummer. 10521485
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
NM_002982.3, NP_002973.1
Plasma, Serum, Supernatant
Microplate Reader
3 hr.
MCP-1
chemokine (C-C motif) ligand 2
<20pg/mL
Colorimetric Detection
6347
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
192 Assays