missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, buffered solution, or cell culture medium
508.00 € - 754.80 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NM_011333.3, NP_035463.1 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | <9pg/mL |
Probentyp | Serum, Supernatant |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Colorimetric Detection |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Microplate Reader |
Beinhaltet: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10170573
|
Invitrogen™
KMC1011 |
96 Assays |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10272393
|
Invitrogen™
KMC1012 |
192 Assays |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Applications:
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Spezifikation
NM_011333.3, NP_035463.1 | |
Serum, Supernatant | |
Microplate Reader | |
3.8 hr. | |
MCP-1 |
<9pg/mL | |
Colorimetric Detection | |
20296 | |
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer | |
chemokine (C-C motif) ligand 2 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.