Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes MIP-1a
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KAC2201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der ELISA für humanen Makrophagen-Entzündungsprotein-1alpha-/Chemokin-Ligand-3 (Hu-MIP-1α/CCL3) quantifiziert Hu-MIP-1α in Humanserum, -plasma, -pufferlösung oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu MIP-1α. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-MIP-1α misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
CCL3 (MIP1a, Macrophage Inflammatory Protein-1 alpha, MIP-1 alpha) hat ein Molekulargewicht von ungefähr 8 kDa, gehört zur Familie der chemotaktischen Zytokine und ist an chemotaktischen und proinflammatorischen Effekten sowie an der Homöostase beteiligt. CCL3 wird von Lymphozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen produziert und ist an der entzündlichen Reaktion von Blutmonozyten und Gewebe-Makrophagen beteiligt. Auch kann CCL3 als natürlich vorkommender Heterodimer mit MIP-1beta existieren und hat antivirale Aktivität gegen HSV-1 bewiesen. CCL3-Protein kann mit hoher Affinität an die CCR1- und CCR5-Rezeptoren binden.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P10147 | |
<2 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
G0S19-1, LD78ALPHA, MIP-1-alpha, MIP1A, SCYA3 | |
6.5 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
3 h |
15.6 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
6348 | |
7.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Kontrollen, Klebende Plattenabdeckungen, Standard-Verdünnungspuffer, Streptavidin-HRP-Konjugat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, HRP-Verdünnungsmittel, Kontrollen, Stopplösung, Kontrollen, Klebende Plattenabdeckungen | |
<2 pg/ml | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.