Learn More
Invitrogen™ Novex™ OPD, 50 Tabletten
Zur kolorimetrischen Detektion
Marke: Invitrogen™ 002003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Wird als Substrat für Meerrettich-Peroxidase (HRP) in ELISAs verwendet
Erstellen eigener Immunoassays, Zellanalysen, Immunoassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Tabletten | |
Agarose | |
50 Tabletten |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.