Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit, human, für Caspase 3 (gespalten)
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KHO1091
560.88 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10432375
  • 738.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Mit Caspase-3-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; Caspase-3-(Aktiv)-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; Caspase-3-(Aktiv)-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmittel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Beschreibung
Beschreibung
The Human Caspase 3 (Cleaved) ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of Caspase 3 (Cleaved) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant Caspase 3 (Cleaved). Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for Caspase 3 (Cleaved) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
-Caspasen sind eine Familie von aspartatspezifischen Zystein-Proteasen, die wie Kinasen schrittweise funktionieren. Caspasen sind in allen Zellen vorhanden; die Rekrutierung dieser Proteasen an oligomerisierte Rezeptoren führt zu einer Aktivierung, begleitet von einer autoproteolytischen Abspaltung. Aktive Caspasen können weitere Caspasen proteolysieren und so eine Caspase-Kaskade erzeugen, die Proteine abspaltet, die für das Überleben der Zellen entscheidend sind. Das Endergebnis dieses Signalwegs ist eine Form des kontrollierten Zelltodes, die Apoptose genannt wird. Die Untergruppe der an der Apoptose beteiligten Caspasen wird als Initiatoren oder Effektoren bezeichnet. Caspase-3 spaltet Substrat am Carboxyl-Endpunkt von Aspartatrückständen ab. Aktive Caspase-3 hat zwei aktive Stellen und besteht aus zwei identischen großen (∽20 kDa) und zwei identischen kleinen (∽10 kDa) Untereinheiten, die von zwei Vorläuferkaspase-3-Polypeptiden abgeleitet werden. Caspase-3 wird proteolytisch von anderen Caspasen aktiviert. Beide Untereinheiten tragen zur Substratbindung und -katalyse bei. Die Stelle des aktiven Zysteins, das das Substrat kovalent bindet, befindet sich in der Nähe des C-Endterminus der großen Untereinheit. Aktive Caspase-3 verfügt über eine zweifache Symmetrie, nämlich zwei aktive Seitentaschen, die sich jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten befinden. Caspase-3 befindet sich zusammen mit den Caspasen-8 und -9 an zentralen Kreuzungen in apoptotischen Bahnen. Offenbar verstärkt Caspase-3 die Initiationssignale von Caspase-8 und 9 zur apoptotischen Zerlegung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P42574
0,033 ng/mL
Biotin
Zelllysate
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CPP32, CPP32B, SCA-1
7.4 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Caspase-3
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
0.039 bis 2.5 ng/ml
0.039 bis 2.5 ng/ml
ELISA-Kit
Human
836
4 h
4.2 %
HRP
96 Assays
Zell- und Gewebelysate (10 μl)
Human
4 h