Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit, human, für Beta-Catenin (Gesamt)
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHO1211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: Mit β-Catenin-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; β-Catenin-Gesamt-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; β-Catenin-Gesamt-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmitttel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Beschreibung
Kit is designed to detect and quantify the level of beta Catenin (Total) in fresh or frozen human cell lysates. Cross-reactivity has bee observed in mouse and rat cells. The assay recognizes both natural and recomb. beta Catenin (Total), independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for beta Catenin (Total) has been coated onto the wells of 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a HRP labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the O.D. can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Beta-Catenin, ein Adhäsionsknotenpunkt-Protein (AJ), wurde ursprünglich als Komponente von Zelle-zu-Zelle-Adhäsionsstrukturen identifiziert. AJs sind für die Erzeugung und Erhaltung von Epithelzellschichten durch Regulierung des Zellwachstums und der Adhäsion zwischen Zellen erforderlich. Beta-Catenin interagiert mit der zytoplasmatischen Domäne von E-Cadherin und verbindet E-Cadherin mit Alpha-Catenin, was wiederum die Verankerung des E-Cadherin-Komplexes zum kortikalen Aktin-Zytoskelett vermittelt. Studien zeigen, dass Beta-Catenin auch an einen anderen zytoskeletalen Komplex bindet, der das adenomatöse Polypose-coli-Protein und die Mikrotubuli enthält, und mit mehreren Signalwegen interagiert, die Tyrosinkinasen, Phosphatasen und Wnt/Wingless beinhalten. Das Zusammenspiel von Beta-Catenin, zytoskeletalen Komplexen und Signalwegen kann die Morphogenese regulieren. Beta-Catenin wird in mehreren Haarfollikelzelltypen, basalen und peripheren Matrixzellen und Zellen der äußeren und inneren Wurzelhülle exprimiert. Eine pathologische Rolle von Beta-Catenin wurde bei Pilomatrixom (PTR), Medulloblastom (MDB), Kolorektalkrebs (CRC), Ovarialkarzinom und Tumorentwicklung festgestellt. Im Zellkern dient Beta-Catenin zur Koaktivierung einer Familie von Lef/Tcf-Transkriptionsfaktoren, die die Transkription von Zielgenen stimulieren, einschließlich derjenigen, die Cyclin D und c-myc kodieren und die Zellproliferation fördern. Der Einfluss auf die Zellproliferation ist die molekulare Grundlage für die Rolle des Beta-Catenins bei der Tumorgenese, insbesondere bei soliden Tumoren der Brust, des Dickdarms, der Leber, der Lunge, des Magens, der Prostata und der Haut.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
P35222,Q02248,Q9WU82 | |
<0,30 ng/ml | |
HRP | |
Zelllysate | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CTNNB, MRD19, armadillo | |
6.3 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
β-Catenin | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
0.78 bis 50 ng/ml | |
0.78 bis 50 ng/ml | |
ELISA-Kit | |
Mensch, Maus, Ratte | |
12387, 1499, 84353 | |
4 h | |
4.5 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Zell- und Gewebelysate (10 μl) | |
Mensch, Maus und Ratte. | |
4 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.