Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes EGFR (Phospho) [pY1068]
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHR9081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beinhaltet: Mit EGFR-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; EGFR [pY1068]-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; EGFR [pY1068] Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmittel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Beschreibung
The Human EGFR (Phospho) [pY1068]) ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of EGFR (Phospho) [pY1068]) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant human EGFR (Phospho) [pY1068]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for EGFR (Phospho) [pY1068]) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein Transmembran-Glykoprotein, ein Mitglied der Proteinkinase-Superfamilie. Dieses Protein ist ein Rezeptor für Mitglieder der Familie der epidermalen Wachstumsfaktoren (EGF). Der EGF-Rezeptor ist ein Zelloberflächenprotein, das an den epidermalen Wachstumsfaktor bindet. Die Bindung des Proteins an einen Liganden induziert die Rezeptor-Dimerisierung und Tyrosin-Autophosphorylierung und führt zur Zellproliferation. Mutationen in diesem Gen sind mit Lungenkrebs assoziiert. Für dieses Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die für unterschiedliche Protein-Isoformen codieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P00533 | |
<0,3 U/ml | |
HRP | |
Zelllysate | |
Human | |
1956 | |
4 h | |
5.2 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Zell- und Gewebelysate (10 μl) | |
Human | |
4 h |
1.6 E/ml | |
1.6 E/ml | |
ELISA-Kit | |
Rezeptor-Tyrosinkinasen | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA | |
6.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
EGFR | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.