Learn More
Invitrogen™ Novex™ phosphoELISA™ STAT5a [pY694] Human ELISA Kit
Designed to detect and quantify the levels of STAT5a phosphorylated at site tyrosine 694
Marke:  Invitrogen™ KHO0761
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10555874
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: STAT5a Antibody-Coated 96-Well Plate; STAT5a Total Standard; Standard Diluent Buffer; STAT5a Total Detection Antibody; anti-rabbit IgG-HRP (100X); HRP Diluent; Wash Buffer Concentrate (25X); Stabilized Chromogen, TMB; Stop Solution; Plate Covers; Detailed protocol with validation tests
Beschreibung
Beschreibung
Signal Transducer and Activator of Transcription 5 (STAT5) regulates gene transcription.
Cell Analysis, Cell Signaling, Cell Viability, Proliferation and Function, Drug Discovery and Development, Immunoassays, Kinase Antibodies and Immunoassays, Kinase Biology, Ready-To-Use Immunoassay, Target and Lead Identification and Validation
Bestellinformation
Shipping condition: Wet ice
Spezifikation
Spezifikation
<1U/mL
HRP
Transcription Factors
6776
STAT5a
10 μL
1.6U/mL
Cell Extracts
Human
4 hr.
96 Assays
Signal transducer and activator of transcription 5A