Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Tau (Phospho) [pS396]
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHB7031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen Mit TAU-Antikörper beschichtete 96 Well-Mikrotiterplatte, TAU [pS396]-Standard, Standard-Verdünnungspuffer, TAU [pS396]-Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x), HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer-Konzentrat (25x), stabilisiertes Chromogen, TMB, Stopplösung, Plattenabdeckungen, detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Beschreibung
Der humane Tau (Phospho) [pS396] ELISA quantifiziert Hu Tau (Phospho) [pS396] in humaner Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF), gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Tau (Phospho) [pS396]. Verfahrensprinzip Das Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Tau (Phospho) [pS396] misst die Menge des Zieles, das zwischen einem Paar gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das Tau-Protein ist ein mikrotubuli-assoziiertes Protein in Nervenzellen, vorwiegend auf Axonen. Die Funktion des Tau-Proteins besteht darin, die Tubulin-Polymerisation zu fördern und Mikrotubuli zu stabilisieren. Der C-Terminus bindet Mikrotubuli in Axonen, während der N-Terminus Plasmamembran-Komponenten in Nervenzellen bindet, was darauf hinweist, dass Tau als Verbindungsprotein zwischen beiden dient. Die Axon-Polarität wird durch die Tau/MAPT-Lokalisierung (in der Nervenzelle) in der durch das Zentrosom definierten Domäne des Zellkörpers vorgegeben. Kurze Isoformen ermöglichen eine Plastizität des Cytoskeletts, während längere Isoformen möglicherweise bevorzugt bei seiner Stabilisierung eine Rolle spielen. Tau ist in seiner hyper-phosphorylierten Form der Hauptbestandteil von paarigen helikalen Filamenten (PHF), dem Baustein von neurofibrillären Läsionen im Gehirn bei Morbus Alzheimer. Die Hyperphosphorylierung beeinträchtigt die Mikrotubuli-bindende Funktion von Tau, was zur Destabilisierung der Mikrotubuli im Gehirn von Alzheimer-Patienten und letztlich zur Degeneration der betroffenen Neuronen führt. Tau wird von zahlreichen Serin/Threonin-Kinasen phosphoryliert, darunter GSK-3-beta, Proteinkinase A (PKA), Cyclin-abhängiger Kinase 5 (CDK5) und Caseinkinase II. Hyper-phosphoryliertes Tau findet sich in neurofibrillaren Läsionen in einer Reihe von Erkrankungen des Zentralnervensystems, wie Morbus Pick/frontotemporale Demenz, kortikobasale Degeneration und progressive supranukleare Paralyse.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P10636 | |
<2 pg/ml | |
HRP | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Überstand | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT | |
6.2 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Tau | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
15.6 bis 1000 pg/ml | |
15.6 – 1000 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
4137 | |
4 h | |
4.2 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
5 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.