Learn More
Invitrogen™ Protein Molecular Weight Standards (broad range)
Umfasst 11 Proteine von 6.500 bis 205.000 Dalton
Marke: Invitrogen™ P6649
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Weit gefächerte Proteinmolekular-Standards für die Verwendung als Molekulargewichtsstandards in der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese.
- NovexTricin-Gele, NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Bis-Tris-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (–5 bis –30 °C). | |
Protein-Molekulargewichtsmarker, Standard | |
2 µl | |
Ungefärbt | |
205, 116, 97, 80, 66, 55, 45, 30, 21, 14, 6,5 kDa | |
SDS-PAGE |
11 | |
Nein | |
6,5 bis 205 kDa | |
Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
Nasses Eis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.