Learn More
Invitrogen™ RANTES Maus-ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KMC1031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Maus-RANTES-ELISA quantifiziert Ms RANTES in Mausserum, -plasma, -Pufferlösung oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Ms RANTES. Verfahrensprinzip Der Mouse RANTES-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Es erkennt natürliche und rekombinante IP-10.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P30882 | |
<5 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
MuRantes,RANTES,SISd,Scya5,TCP228 | |
2,2% | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Maus | |
4 h |
11.7 bis 750 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
20304 | |
5,3% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<5 pg/ml | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.