Learn More
Invitrogen™ Resistin Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHP0051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrolllösung, Detektorantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen und Stopplösung.
Beschreibung
Der Human-Resistin-ELISA quantifiziert Hu-Resistin in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-Resistin. Verfahrensprinzip Der Human-Resistin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Fettgewebe ist bei Tieren eine Energiereserve und daher streng reguliert. Adipose-Zellen produzieren und sezernieren zahlreiche physiologisch wichtige Proteine, wie Lipoprotein-Lipase (LPL), Leptin, Adipozyten-Komplement verwandtes Protein mit 30 kDa (ACRP30), Perilipin und Resistin. Resistin, auch bekannt als Adipocyte Secreted Factor (ADSF) oder FIZZ3, ist ein Zytokin, das spezifisch von Adipozyten sezerniert wird. Auch wenn die Funktion von Resistin noch nicht gut verstanden wird, scheint es eine wichtige parakrine Funktion zu haben und spielt möglicherweise eine Rolle bei der Typ-2-Diabetes. Studien zeigen, dass bei adipösen, diabetischen Mäusen die Serumresistin-Spiegel erhöht werden, was eine antagonistische Wirkung auf Insulin hat. Zusätzliche Studien haben gezeigt, dass Resistin bei Mäusen zu Insulinresistenz und Glukoseintoleranz führt. Die Resistin-Genexpression erfordert C/EBP-Alpha, was für die Expression notwendig und ausreichend ist. Studien zeigen, dass die Koaktivatoren CBP und p300, die nachweislich eine Histon-Acetyltransferase (HAT)-Aktivität aufweisen, die Histone am Resistin-Promotor reichlich acetylieren, was auf ihre Rolle bei der Aktivierung von Chromatin für die Resistin-Transkription hinweist. Zahlreiche PPAR-gamma- und RXR-Liganden haben gezeigt, dass sie die Resistin-Expression in Adipozyten herunterregulieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse Q9HD89 | |
100 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ADSF, FIZZ31, RSTN, XCP1, RETN | |
5.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Resistin | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
0.125 bis 8 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
56729 | |
3.3 h | |
3.7 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 25 μl; Serum, 25 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
3 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.