Learn More
Invitrogen™ Novex™ Reversible Membrane Protein Stain Kit
Zur Bestimmung der Effizienz des Proteintransfers nach dem Blotting
Marke: Invitrogen™ IB7710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: Färbelösung 176 ml; Entfärbelösung 150 ml; Löschlösung: 150 ml.
Beschreibung
Dieses quantitative und vollständig reversible Färbemittel lässt sich sowohl mit Nitrocellulose- (NC) als auch mit Polyvinylidendifluorid-Membranen (PVDF) einsetzen.
Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Färbelösung 176 ml; Entfärbelösung 150 ml; Löschlösung: 150 ml. Bei Raumtemperatur lagern | |
Raumtemperatur | |
Kolorimetrisch | |
Protein | |
Protein-Färbekit |
In-Blot-Nachweis | |
Nitrocellulose, PVDF | |
Novex™ reversibles Membranprotein-Färbemittel | |
Novex™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.