Learn More
Invitrogen™ Novex™ SAA Human ELISA-Kit
Quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes SAA in Serum, Plasma, gepufferter Lösung und Gewebekulturmedium
668.00 € - 2145.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P0DJI8 |
---|---|
Assay-Bereich | 9.4 bis 600 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 4 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10059202
|
Invitrogen™
KHA0011 |
96 Assays |
668.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10521295
|
Invitrogen™
KHA0012 |
192 Assays |
998.00 €
192 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10404743
|
Invitrogen™
KHA0011C |
480 Assays |
2145.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Human SAA ELISA Kit quantifiziert das Humanserum Amyloid A in Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt sowohl das natürliche 18-kDa-Isoform als auch rekombinantes SAA.Funktionsprinzip der Methode Der Human-SAA Festphasen-Sandwich-ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
SAA ist an akuten Phasenreaktionen bei Entzündungen beteiligt.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Gehäuse P0DJI8 | |
4 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Pig4, SAA, SAA2, TP53I4 | |
7.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
SAA (Serum Amyloid A) | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
3 h |
9.4 bis 600 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
6288 | |
3 h | |
6.1 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.