Learn More
Invitrogen™ SAA Mouse ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KMA0021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Beinhaltet: Das SAA Mouse ELISA Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien für den Assay: Mit SAA-Antikörper beschichtete Wells, 1 x 96-Well-Platte; Waschpuffer-Konzentrat, 1 x 50 ml; Probe-/Kalibratorverdünnungskonzentrat, 1 x 25 ml; SAA-Kalibrator, 1 gefriergetrocknetes Fläschchen; Anti-SAA-HRP-Konjugat, 1 x 6 ml; stabilisiertes Chromogen, Tetramethylbenzidin (TMB), 1 x 11 ml; Stoppreagenz, 1 x 11 ml; detailliertes Protokoll, 1 Protokoll
Beschreibung
Der Maus-Serum-Amyloid-A (Ms-SAA)-ELISA quantifiziert Ms-SAA in Mausserum und -plasma. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Ms SAA. Verfahrensprinzip Der Mouse SAA-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Serumamyloid A (SAA)-Proteine bestehen aus einer Familie kleiner (12 - 14 kDa, 104 - 112 Aminosäurereste), differentiell exprimierter Proteine, die bei Wirbeltieren stark konserviert werden. SAA-Proteine sind an den akuten Phasenreaktionen beteiligt; dies sind die unmittelbaren frühen Wirtsreaktionen auf Entzündungen. Während der akuten Phase werden die zirkulierenden SAA-Spiegel um das 100- bis 1000-fache erhöht und erreichen Konzentrationen von bis zu einem Milligramm pro Milliliter. Die Leber ist der Hauptort der SAA-Synthese, obwohl auch eine extrahepatische Expression berichtet wurde. Die Maus-SAA-Genfamilie ist auf Chromosom 7 abgebildet. In der Maus wurden fünf SAA-Gene und vier Proteinprodukte identifiziert: Maus-SAA1, -SAA2 und -SAA3 sind die akuten Phasenisoformen, SAA5 wird konstitutiv exprimiert, während SAA4 ein Pseudogen ist. SAAs gehören zu einer Kategorie von akuten Phasenproteinen, die auch C-reaktives Protein (CRP), Haptoglobin, Ceruloplasmin, die Komplementkomponenten C3 und C4, ein 1-Acid-Glykoprotein, einen 1-Proteinase-Inhibitor sowie Fibrinogen umfasst.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gehäuse P05366 | |
0,03 μg/ml | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Saa-1,Saa2 | |
5.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard/Kontrolle, Standard-Verdünnungspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Stopplösung | |
SAA | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
0.062 bis 0.5 μg/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
111345, 20208 | |
1.25 h | |
4.4 % | |
HRP | |
96 Assays | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl | |
Maus | |
1 Std 15 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.