Learn More
Invitrogen™ Stable DAB
Beständiges, vorverdünntes und gebrauchsfertiges Chromogensystem
Marke: Invitrogen™ 750118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
Entwickelt zur eindeutigen Lokalisierung von Gewebe, DNA, mRNA und Antigenen in In-situ-Hybridisierungs- und Immunoperoxidase-Verfahren. Das stabile DAB-Reagenz enthält die richtigen Mengen an Diaminobenzidin und Wasserstoffperoxid. Das stabile DAB ist rot gefärbt, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen und wird nicht verblassen, wodurch eine dauerhafte Aufzeichnung der Ergebnisse unter einem Standard-Deckglas erzeugt wird.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, chromogene In-situ-Hybridisierung, Immunzytochemie (ICC), Immunofluoreszenz (IF), In-situ-Hybridisierung (ISH)
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
DAB stabil | |
Chemisches Substrat | |
Nasses Eis |
Kolorimetrisch | |
DAB | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase)-Substrat |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.