Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 6%
Beschreibung
Beinhaltet
Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Novex™ TBE Gels 6% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 65–250 bp.
- DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
- Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
- Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen Lagerung bei 4 °C. |
| Beschreibung | Novex TBE Gels, 6%, 10-well |
| Gelanteil (%) | 6% |
| Geltyp | TBE |
| Trennbereich | 65 to 250 bp |
| Wells | 10-Well |
| Menge | 10 Gele/Karton |
| Probentyp | Double-stranded DNA (dsDNA) |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Produkttyp | TBE-Gel |
| Mehr anzeigen |