missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Novex™ Thermo Scientific™ ELISA-Kit für humanes IL-2R

Entickelt für den Test von sIL-2R (humaner löslicher Interleukin-2-Rezeptor; auch CD25 genannt) in humanem Serum, Plasma (mit EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Zellkulturüberstandsproben

Marke:  Invitrogen™ EH2IL2R

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10485345

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beinhaltet: Anti-Hu-sIL-2R-vorbeschichtete 96 Well-Streifenplatte, je 1; Standard mit gefriergetrocknetem rekombinantem Hu-sIL-2R, 2 Fläschchen; Probenverdünnungsmittel, 6 ml; Konjugat-Reagenz, 6 ml; 20x Waschpuffer, 55 ml; TMB-Substratlösung, 13 ml; Stopplösung, 13 ml; selbstklebende Plattenabdeckungen, je 2

Beschreibung

Beschreibung

Dieses Kit verwendet vorgetierte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung der sIL-2R-Konzentrationen in Proben. Das Komplettkit enthält eine vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, chargenoptimierte Reagenzien, kalibrierten rekombinanten Proteinstandard, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren. Kit ist ein alternatives Produkt für Kat.- Nr. KHR0021.

  • Ziel: Natürlicher und rekombinanter löslicher Human-Interleukin-2-Rezeptor (sIL-2R), auch CD25 genannt
  • Assay-Bereich: 0 bis 6500 E/ml
  • Empfindlichkeit: < 24 E/ml
  • Probentypen: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma (mit EDTA, Natriumcitrat, Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 2.5 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IL-1α, -IL-1β, -IL-2, -IL-3, -IL-4, -IL-5, -IL-6, -IL-7, -IL-8, -IL-9, -IL-10, -IL-11, -IL-12, -IL-13, -IL-15, -GM-CSF, -IFNγ, -IFNα, -TNFβ oder Maus-IL-2

Die Standards werden auf eine interne sIL-2R-Referenzpräparation des Überstands aus einer transfizierten Zelllinie kalibriert, die rekombinanten löslichen IL-2R sezerniert. Wir definieren 1000 Einheiten als die Menge von sIL-2R, die in 1 ml einer internen Referenzpräparation vorhanden ist. Einheiten/ml können mit der folgenden Formel in sIL-2R pg/ml konvertiert werden: (sIL-2R pg/ml) = (sIL-2R E/ml) x (1/0.113).

Proteinquantifizierung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

NP_000408.1, NM_000417.2
3559
Kit mit 1 Platten
Chromogenischer Nachweis
13 mL stop solution, 13 mL TMB substrate solution, 55 mL 20X wash buffer, 6 mL conjugate reagent, Adhesive plate covers, 2 each, anti-Human sIL-2R Precoated 96-well Strip Plate, 1 each, Lyophilized recombinant Human sIL-2R Standard, 2 vials, Sample diluent, 6 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.